2-Phenyl-1,3-propandiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR52224-25G
OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA
55.1
EUR
APOSOR52224-25G
APOSOR52224-100G
2-Phenyl-1,3-propandiol 97%
2-Phenyl-1,3-propandiol
Formel:
HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH Schmelzpunkt: 53…56 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236056 CAS-Nummer: 1570-95-2 |