2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52170-1G
OR52170-25G
OR52170-5G
APOSOR52170-1GEA
23.2
EUR
APOSOR52170-1G
APOSOR52170-25G
APOSOR52170-5G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00590092 CAS-Nummer: 162787-61-3 |