4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52140-100G
OR52140-1KG
OR52140-500G
APOSOR52140-100GEA
23.2
EUR
APOSOR52140-100G
APOSOR52140-1KG
APOSOR52140-500G
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Optical brightener for plastics (PP, ABS, EVA, PS and PC) and fibre (polyester fibres and PP fibres).
Formel:
C₂₈H₁₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 353…359 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022846 CAS-Nummer: 1533-45-5 |