2,4-Dichlorchinazolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52131-100G
OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA
250
EUR
APOSOR52131-100G
APOSOR52131-25G
2,4-Dichlorchinazolin 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00091950 CAS-Nummer: 607-68-1 |