Glyoxylsäure Monohydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
OR52099-100G
OR52099-1KG
OR52099-500G
APOSOR52099-100GEA
60.9
EUR
APOSOR52099-100G
APOSOR52099-1KG
APOSOR52099-500G
Glyoxylsäure Monohydrat 97%
Glyoxylsäure Monohydrat
Formel:
C₂H₂O₃·1H₂O Siedepunkt: 100 °C Schmelzpunkt: 49…52 °C Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00127974 CAS-Nummer: 563-96-2 EINECS: 206-058-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...