(2R)-1,2-Butandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52088-25G OR52088-5G
APOSOR52088-25GEA 90.2 EUR
APOSOR52088-25G APOSOR52088-5G
(2R)-1,2-Butandiol 98%
(R)-1,2-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 190,3 °C
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953765
CAS-Nummer: 40348-66-1