Methyl-1-benzyl-3-pyrrolidincarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
OR52084-1G
OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA
65.5
EUR
APOSOR52084-1G
APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzyl-3-pyrrolidincarboxylat 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂ Siedepunkt: 98 °C/0.2mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038678 CAS-Nummer: 17012-21-4 |