Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52034-1G
OR52034-250MG
OR52034-5G
APOSOR52034-1GEA
111
EUR
APOSOR52034-1G
APOSOR52034-250MG
APOSOR52034-5G
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11617311 CAS-Nummer: 15400-58-5 |