3-Brombenzylmercaptan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51962-1G OR51962-5G
APOSOR51962-1GEA 26.1 EUR
APOSOR51962-1G APOSOR51962-5G
3-Brombenzylmercaptan
3-Brombenzylmercaptan
Formel: C₇H₇BrS
Flammpunkt: 120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798010
CAS-Nummer: 886497-84-3
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III