1-Chlor-2-iodethan

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 71.2 EUR
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chlor-2-iodethan
1-Chlor-2-iodethan
Formel: C₂H₄ClI
Siedepunkt: 61…62 °C
Dichte: 2.088 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041453
CAS-Nummer: 624-70-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR