2-Brom-3-chloranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR51860-5G OR51860-1G OR51860-25G
APOSOR51860-5GEA 31.9 EUR
APOSOR51860-5G APOSOR51860-1G APOSOR51860-25G
2-Brom-3-chloranilin 98%
2-Brom-3-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699543
CAS-Nummer: 96558-73-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III