2-(Benzyloxy)ethanamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
OR51851-1G
OR51851-25G
OR51851-5G
APOSOR51851-1GEA
114
EUR
APOSOR51851-1G
APOSOR51851-25G
APOSOR51851-5G
2-(Benzyloxy)ethanamin 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formel:
C₉H₁₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00235180 CAS-Nummer: 38336-04-8 UN-Nummer: 3267 ADR: 8,III |