L(-)-Äpfelsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
OR51833-2.5KG OR51833-10KG
APOSOR51833-2.5KGEA 263 EUR
APOSOR51833-2.5KG APOSOR51833-10KG
L(-)-Äpfelsäure 99%
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5