6-Nitro-m-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Nitro-3-methylaniline, 3-Amino-4-nitrotoluene, 5-Methyl-2-nitroaniline
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 83.2 EUR
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidin
6-Nitro-m-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 110…111 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007814
CAS-Nummer: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN-Nummer: 2660
ADR: 6.1,III