3-Chlor-p-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5157-100G OR5157-25G OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA 87 EUR
APOSOR5157-100G APOSOR5157-25G APOSOR5157-10G
3-Chlor-p-toluylsäure 97%
3-Chlor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045841
CAS-Nummer: 5162-82-3