cis-2,6-Dimethylpiperazin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5153-100G OR5153-25G OR5153-5G
APOSOR5153-100GEA 129 EUR
APOSOR5153-100G APOSOR5153-25G APOSOR5153-5G
cis-2,6-Dimethylpiperazin 98+%
cis-2,6-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 162 °C
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Flammpunkt: 45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772435
CAS-Nummer: 21655-48-1
EINECS: 203-588-9
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III