1,4-Dimethylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5144-100G
OR5144-1KG
OR5144-500G
APOSOR5144-100GEA
50.9
EUR
APOSOR5144-100G
APOSOR5144-1KG
APOSOR5144-500G
1,4-Dimethylpiperazin
1,4-Dimethylpiperazin
Formel:
C₆H₁₄N₂ Siedepunkt: 131…132 °C/750mmHg Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 0,844 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006156 CAS-Nummer: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 UN-Nummer: 2924 ADR: 3+8,II |