Fmoc-val-OSu 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR51362-25G
OR51362-100G
APOSOR51362-25GEA
37.7
EUR
APOSOR51362-25G
APOSOR51362-100G
Fmoc-val-OSu 94%
Fmoc-val-OSu
Formel:
C₂₄H₂₄N₂O₆ Molekulargewicht: 436.464 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00153370 CAS-Nummer: 130878-68-1 |