1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: H-Imidazole-1-carbodithioic acid methyl ester

OR51361-1G OR51361-5G
APOSOR51361-1GEA 87 EUR
APOSOR51361-1G APOSOR51361-5G
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole
Formel: C₅H₆N₂S₂
Molekulargewicht: 158.237 g/mol
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Dichte: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750466
CAS-Nummer: 74734-11-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR