5-Chloroxindol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51359-1G
OR51359-25G
OR51359-5G
APOSOR51359-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51359-1G
APOSOR51359-25G
APOSOR51359-5G
5-Chloroxindol 95%
5-Chloroxindol
Formel:
C₈H₆ClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191927 CAS-Nummer: 17630-75-0 |