3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR51179-1G OR51179-250MG
APOSOR51179-1GEA 224 EUR
APOSOR51179-1G APOSOR51179-250MG
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₃S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00448910
CAS-Nummer: 310390-60-4