Imidazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
OR5102-1KG
OR5102-2.5KG
OR5102-500G
APOSOR5102-1KGEA
40.6
EUR
APOSOR5102-1KG
APOSOR5102-2.5KG
APOSOR5102-500G
Imidazol
Imidazol
Formel:
C₃H₄N₂ Molekulargewicht: 68.08 g/mol Siedepunkt: 235 °C Schmelzpunkt: 85…91 °C Flammpunkt: 145 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN-Nummer: 3263 ADR: 8 II Merck Index: 13,04935 |