7-Methyl-8-nitrochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 299 EUR
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Methyl-8-nitrochinolin
7-Methyl-8-nitroquinoline
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041234
CAS-Nummer: 7471-63-8