(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5082-100G OR5082-25G OR5082-500G
APOSOR5082-100GEA 58 EUR
APOSOR5082-100G APOSOR5082-25G APOSOR5082-500G
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamin 98%
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamin
Formel: C₁₀H₁₅N
Siedepunkt: 220…222 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008090
CAS-Nummer: 22374-89-6
EINECS: 244-942-2
UN-Nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III