Ethyl-5-bromnicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-bromonicotinate
OR5075-100G OR5075-500G
APOSOR5075-100GEA 109 EUR
APOSOR5075-100G APOSOR5075-500G
Ethyl-5-bromnicotinat 98%
Ethyl-5-bromnicotinat
Formel: C₈H₈BrNO₂
Siedepunkt: 86…92 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040366
CAS-Nummer: 20986-40-7