1,4-Cyclohexandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5044-100G OR5044-25G
APOSOR5044-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5044-100G APOSOR5044-25G
1,4-Cyclohexandion 98%
1,4-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 112 °C/19.5mmHg
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Flammpunkt: 132 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001606
CAS-Nummer: 637-88-7
EINECS: 211-306-0