4-Methylcyclohexanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5041-100G OR5041-500G
APOSOR5041-100GEA 139 EUR
APOSOR5041-100G APOSOR5041-500G
4-Methylcyclohexanon 98%
4-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 169…171 °C
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0.914 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001643
CAS-Nummer: 589-92-4
UN-Nummer: 2297
ADR: 3,III