α-Brom-3-chlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
OR5035-100G OR5035-25G
APOSOR5035-100GEA 82.8 EUR
APOSOR5035-100G APOSOR5035-25G
α-Brom-3-chlortoluol 98%
α-Brom-3-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molekulargewicht: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C
Schmelzpunkt: 17.5
Dichte: 1.569 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000597
CAS-Nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II