2-Nitrobenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
2-Nitrobenzylalkohol 98%
2-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 270 °C
Schmelzpunkt: 69…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007186
CAS-Nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6