2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5003-1G OR5003-500MG
APOSOR5003-1GEA 69.6 EUR
APOSOR5003-1G APOSOR5003-500MG
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 191…195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202882
CAS-Nummer: 387350-60-9