5-Nitroanthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
OR4994-100G OR4994-25G OR4994-500G
APOSOR4994-100GEA 72.5 EUR
APOSOR4994-100G APOSOR4994-25G APOSOR4994-500G
5-Nitroanthranilsäure 98%
5-Nitroanthranilsäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
Schmelzpunkt: 270 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017039
CAS-Nummer: 616-79-5