3,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4981-100G
OR4981-500G
APOSOR4981-100GEA
94.4
EUR
APOSOR4981-100G
APOSOR4981-500G
3,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 115…118 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 44…48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003366 CAS-Nummer: 7311-34-4 |