4-Brombenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 46.4 EUR
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Brombenzaldehyd 98%
4-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Siedepunkt: 66…68 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003377
CAS-Nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR