4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 26.1 EUR
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007078
CAS-Nummer: 16588-34-4