(2-Chlorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
OR4975-100G OR4975-25G
APOSOR4975-100GEA 46.4 EUR
APOSOR4975-100G APOSOR4975-25G
(2-Chlorphenyl)acetonitril 97%
(2-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Siedepunkt: 240…242 °C
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001898
CAS-Nummer: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III