3-Bromtoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4938-100G OR4938-25G OR4938-500G
APOSOR4938-100GEA 75.4 EUR
APOSOR4938-100G APOSOR4938-25G APOSOR4938-500G
3-Bromtoluol 99%
3-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 182…184 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000085
CAS-Nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR