3-Iodanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 23.2 EUR
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodanilin 98%
3-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Siedepunkt: 145…146 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 1.821 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007781
CAS-Nummer: 626-01-7
EINECS: 210-922-7