4-Brom-3-methylanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
OR4933-10G
OR4933-25G
OR4933-5G
APOSOR4933-10GEA
21.9
EUR
APOSOR4933-10G
APOSOR4933-25G
APOSOR4933-5G
4-Brom-3-methylanisol 97%
4-Brom-3-methylanisol
Formel:
C₈H₉BrO Siedepunkt: 111…112 °C/15mmHg Dichte: 1.424 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060687 CAS-Nummer: 27060-75-9 |