Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR49071-1G OR49071-25G OR49071-5G
APOSOR49071-1GEA 49.3 EUR
APOSOR49071-1G APOSOR49071-25G APOSOR49071-5G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine 98%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Formel: C₂₄H₃₉P
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861606
CAS-Nummer: 321921-71-5