4-Chlorothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR49049-1G OR49049-5G
APOSOR49049-1GEA 87 EUR
APOSOR49049-1G APOSOR49049-5G
4-Chlorothiazole
4-Chlorothiazole
Formel: C₃H₂ClNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038604
CAS-Nummer: 4175-72-8