4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR49037-1G
OR49037-5G
APOSOR49037-1GEA
43
EUR
APOSOR49037-1G
APOSOR49037-5G
4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
4-(Phenylethynyl)benzoic acid
Formel:
C₁₅H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00438677 CAS-Nummer: 25739-23-5 |