(3-Nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR49028-10G
OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA
102
EUR
APOSOR49028-10G
APOSOR49028-5G
(3-Nitrophenyl)essigsäure
(3-Nitrophenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH Schmelzpunkt: 117…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007278 CAS-Nummer: 1877-73-2 |