4-(Dimethylamino)cyclohexanon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR49023-2G
OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA
183
EUR
APOSOR49023-2G
APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanon
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formel:
C₈H₁₅NO Siedepunkt: 213,3 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09037892 CAS-Nummer: 40594-34-1 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |