3,5-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR49005-1G
OR49005-5G
APOSOR49005-1GEA
161
EUR
APOSOR49005-1G
APOSOR49005-5G
3,5-Dichlorthiobenzamid
3,5-Dichlorthiobenzamid
Formel:
C₇H₅Cl₂NS Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973322 CAS-Nummer: 22179-74-4 |