3-Chloranilin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Chloranilin
3-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Siedepunkt: 95…96 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-Nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN-Nummer: 2019
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR