2-(Methylthio)ethylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Methylthio)ethanamine
OR4873-1G OR4873-5G OR4873-25G
APOSOR4873-1GEA 26.1 EUR
APOSOR4873-1G APOSOR4873-5G APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamin
2-(Methylthio)ethylamin
Formel: C₃H₉NS
Siedepunkt: 146…149 °C
Dichte: 0.974 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00014825
CAS-Nummer: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
UN-Nummer: 2734
ADR: 8+3,II