1,2-Epoxycyclopentan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4849-25G
OR4849-5G
APOSOR4849-25GEA
126
EUR
APOSOR4849-25G
APOSOR4849-5G
1,2-Epoxycyclopentan
1,2-Epoxycyclopentane
Formel:
C₅H₈O Siedepunkt: 101…102 °C Dichte: 0,965 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 10 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005161 CAS-Nummer: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |