2-Chlor-6-pyridincarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Chloropicolinonitrile, 6-Chloropyridine-2-carbonitrile, 2-Chloro-6-cyanopyridine
OR4835-1G
OR4835-5G
OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4835-1G
APOSOR4835-5G
APOSOR4835-10G
2-Chlor-6-pyridincarbonitril 98%
2-Chlor-6-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Schmelzpunkt: 85…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00274527 CAS-Nummer: 33252-29-8 EINECS: 251-429-7 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |