2-(Trimethylsilyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4827-100G
OR4827-25G
OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA
144
EUR
APOSOR4827-100G
APOSOR4827-25G
APOSOR4827-5G
2-(Trimethylsilyl)ethanol
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formel:
HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃ Siedepunkt: 71…73 °C Dichte: 0,825 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 56 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002825 CAS-Nummer: 2916-68-9 EINECS: 220-844-5 UN-Nummer: 1987 ADR: 3,III |