4-Brom-2-chlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR48257-100G
OR48257-25G
OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA
132
EUR
APOSOR48257-100G
APOSOR48257-25G
APOSOR48257-10G
4-Brom-2-chlorbenzonitril
4-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrClN Molekulargewicht: 216.46 g/mol Schmelzpunkt: 67…72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040883 CAS-Nummer: 154607-01-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1 III |